Learn More
Brady™ M511 etikettskrivare
Click to view available options
Färg:
Gul, Svart
Description
- Idealisk för större applikationer - skriv ut upp till 38,10 mm etiketter
- Mindre slöseri - gå kant i kant med text, grafik och streckkoder
- Längre batteritid med ett internt Li-ION-batteri - 8+ timmars arbete; 1 000 etiketter på en laddning
- Mer hållbar - står emot 1,8 m fall, stötar, 115 kg krossning och blåsande sand och damm (MIL-STD-810G)
- Skriver ut var som helst - Bluetooth 5.0 (20 m räckvidd); ansluter upp till 5 användare samtidigt
- Använder programvara för att skapa etiketter - Express Labels-appen via Bluetooth på en telefon/surfplatta; Brady Arbetsstation på en PC
- Sparar tid; sparar utrymme - har en automatisk etikettskärare och skriver ut upprätt eller på sidan
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Bärbar etikettskrivare |
| Färg | Gul, Svart |
| Visningstyp | Hold (Håll) |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 3,6 tum |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 91.44 mm |
| Bredd (metrisk) | 152.40 mm |
| Show More |