Läs mer
Brady™ M611 Label Printer with Brady™ WorkStation PWID Suite
Produkttyp:
Etikettskrivare EU
Beskrivning
- Print labels at 50.8 mm/sec. print speed
- Design, preview and print any way you choose: from your phone, tablet, or computer
- Store more than 1,000 labels on the printer, then print at the jobsite
- Create and share label files to print from anywhere using Bluetooth or Wi-Fi
- Features a compact and lightweight design
- Allows connectivity for up to 5 users via Bluetooth
- Comes with a Brady™ WorkStation Product & Wire Identification Suite, enabling you to immediately start designing professional labels
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettskrivare EU |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst grafisk färg LCD-pekskärm |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 10,97 tum. |
| Bredd (engelska) | 4,46 tum. |
| Längd (metrisk) | 278.75 mm |
| Bredd (metrisk) | 113.28 mm |
| Visa mer |