Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd fas HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-kolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner.
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd faskolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner. Dessa kolumner har utmärkt upplösning, lång kolumnlivslängd och låg överföring. Ytkemin, partikelstorleken och porstorleken har optimerats för högupplösta separationer.
- Harts är baserat på en hydrofob supermakroporös 4 μm polymerpartiklar
- Stabil vid extremt pH (0 till 14) och hög temperatur (upp till 110° C)
- 1 500Å polymerharts med stor porstorlek
- Effektiv separation av proteinmolekyler med mycket låg överföring
- Överlägsen upplösningsförmåga för monoklonala antikroppar och relaterade substanser
- Hög effektivitet med låg överföring
- Utmärkt MS-kompatibilitet
- Brett drift pH-område: 0 till 14
- Hög temperaturstabilitet: upp till 110 °C
- Hög genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstorlek | 4μ m |
| pH | 0 till 14 |
| Porstorlek | 1500Å |
| Kvantitet | Paket om 2 |
| Temperatur | <110 °C |
| Stationär fas | Fenyl (Ph) |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.