Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd fas HPLC-kolonner
Produktkod. 15437162 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Stationär fas:
Fenyl (Ph)
PSDVB (polystyrendivinylbensen)
Phenyl (Ph)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15437162
Brand: Thermo Scientific™ 088648
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-kolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner.
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd faskolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner. Dessa kolumner har utmärkt upplösning, lång kolumnlivslängd och låg överföring. Ytkemin, partikelstorleken och porstorleken har optimerats för högupplösta separationer.
Kompatibel med organiskt lösningsmedel som används i HPLC och MS under RP-förhållanden
  • Harts är baserat på en hydrofob supermakroporös 4 μm polymerpartiklar
  • Stabil vid extremt pH (0 till 14) och hög temperatur (upp till 110° C)
Effektiv med låg överföring
  • 1 500Å polymerharts med stor porstorlek
  • Effektiv separation av proteinmolekyler med mycket låg överföring
Designad för omvänd fas biomolekyl LC och LC/MS separationer
  • Överlägsen upplösningsförmåga för monoklonala antikroppar och relaterade substanser
  • Hög effektivitet med låg överföring
  • Utmärkt MS-kompatibilitet
  • Brett drift pH-område: 0 till 14
  • Hög temperaturstabilitet: upp till 110 °C
  • Hög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 4μ m
pH 0 till 14
Porstorlek 1500Å
Kvantitet Varje
Temperatur <110 °C
Stationär fas Fenyl (Ph)
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial DVB (Divinylbensen) Polymer
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.