Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd fas HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-kolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner.
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd faskolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner. Dessa kolumner har utmärkt upplösning, lång kolumnlivslängd och låg överföring. Ytkemin, partikelstorleken och porstorleken har optimerats för högupplösta separationer.
- Resin is based on a hydrophobic supermacroporous 4μm polymer particles
- Stable at extreme pH (0 to 14) and high temperature (up to 110 °C)
- 1,500Å large pore size polymeric resin
- Efficient separation of protein molecules with very low carry over
- Superior resolution power for monoclonal antibodies and related substances
- High efficiency with low carry-over
- Excellent MS compatibility
- Wide operating pH range: 0 to 14
- High temperature stability: up to 110°C
- High throughput
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Flödeshastighet | 75 to 150 μL/min |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstorlek | 4 μm |
| pH | 0 to 14 |
| Porstorlek | 1500 Å |
| Temperatur | <110°C |
| Stationär fas | Phenyl (Ph) |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.