Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Product Code. p-4524077
Click to view available options
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Förberedande kolumn
Skyddskolonn
Unit Size:
Varje
Código de producto. 11372063
Marca: Thermo Scientific™ 074625
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Använd dessa starka katjonbytarkolonner för högupplösande, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter.
Använda Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC Kolumner för högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter. Det unika icke-porösa pellikulära hartset ger upplösningsförmågan för att separera mAb-varianter som skiljer sig med så lite som en laddad rest. Ett hydrofilt lager omger polymerpärlorna och eliminerar hydrofoba interaktioner med hartset, vilket resulterar i mycket effektiva toppar. En patentskyddad ympad katjonbytaryta ger pH-selektivitetskontroll för högupplösta separationer.
Överlägsen prestanda för mAb-variantanalys
  • Exceptionellt hög upplösning för mAb-varianter
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av mAbs
  • Väl lämpad för stabilitetsstudier, utveckling av mAb-terapeutisk metod och screening med hög genomströmning
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
  • Uppfyller regulatoriska krav för biofarmaceutisk karakterisering
Flera storlekar tillgängliga
  • Finns i 3, 5 och μ10 m partikelstorlekar i standard- och UHPLC-format
  • Kolumner med mindre partikelstorlek ger samma upplösning som 10 μm-kolonnerna, men med betydligt snabbare analystid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar)
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Lösningsmedel 50% acetonitril
Temperatur Omgivningstemperatur till 60 °C
Stationär fas Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.