missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab MacConkey Broth (Medium G Eur. Pharm./ HP )
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
MacConkey-buljong; Form: Flytande
Beskrivning
- EP/HP/USP
- Flytande medium, för detektion och räkning av koliforma bakterier.
- Enligt Pharmacopeial Harmonized Method.
Specifikationer
Specifikationer
| Medietyp | MacConkey-buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Målorganismklass | Koliforma bakterier |
| Formulering | Pankreatisk smältning av gelatin 20,00 g/l, laktosmonohydrat 10,00 g/l, oxgalla 5,00 g/l, bromokresol lila 0,01 g/l |
| För användning med (applikation) | Detektion och uppräkning av koliforma bakterier |
| Inkubationsförhållanden | 30 °C till 35 °C/43 °C± 1 °C |
| Inkubationstid | 24 till 48 timmar. |
| pH | 7.3± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering