Läs mer
Cole-Parmer™ EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare
Produktkod. 12319207
Kapacitet (metrisk):
100 till 300 ml/brunn
500 till 800 ml/brunn
Räkna väl:
2
6
Wattal:
600 W
1100 W
1800 W
3300 W
Strömförsörjningsdetaljer:
EU-kontakt
UK-kontakt, ansluten direkt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12319207
Brand: Cole-Parmer™ 0307520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare är utformad för att bestämma proteinhalten i livsmedel på en makroskala, från 100 till 800 ml.
  • Independent heat controller lets you adjust the temperature range of each mantle individually.
  • Stainless steel construction is rugged and easy to clean.
  • Run several projects simultaneously using these multiposition macro-kjeldahl extraction heaters.
  • Heaters are available with two or six individually controlled heating mantles that accommodate either 100 to 300 mL vessels or 500 to 800 mL vessels.
  • Back-mounted brackets hold flask support rods up to 12.7 mm in diameter.
  • Each mantle has an independent heater with control dial, on/off switch, and indicator light, and operates to a maximum element temperature of 800°C.
  • A quartz heating element is housed in a thermally insulated cartridge for easy replacement, extending the life of the heater.
  • Heat controllers located in the lower part of the unit is safely separated from the upper heating elements by a stainless steel tray and well-ventilated air space.
  • Extra safety features include an earth screen and double fuses on the supply line.
Specifikationer
Kapacitet 500 to 800 mL (16.9 to 27.1 oz.)/well
Kapacitet (metrisk) 500 till 800 ml/brunn
Mått (L x B x H) 260 x 970 x 165 mm
Höjd (engelska) 6.5 in.
Höjd (metrisk) 165 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Spänning 230 V
Material Stainless steel
Liner material Ceramic Fiber/Mineral Wool
Strömförsörjningsdetaljer EU-kontakt
Wattal 3300 W
Vikt (engelska) 12.8 lb.
Vikt (metrisk) 5.8 kg
Räkna väl 6
Bredd (engelska) 38.2 in.
Bredd (metrisk) 970 mm
Produkttyp Extraction Heater/Stirrer
Temperatur (metrisk) 800°C
Kapacitet (engelska) 16.9 to 27.1 oz.
Frekvens 50/60 Hz