Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Produktkod. 13462439 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Färg:
Körsbärsröd
Smaragdgrön
Svart Ebenholts
True Blue
Äkta blå
Inkluderar:
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator och bas, utan lock
Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator, utan lock
Längd (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13462439
Brand: Bel Art™ M168071104
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Kompatibel inte bara med våt is, utan också med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
  • Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
  • Högkvalitativa, expanderade uretan-ispannor är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
  • Lätt strukturerad, halkfri finish och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
  • Har en bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator och ett tättslutande lock och bas för enkel stapling
  • 1L panna inkluderar inte hällpip eller fyllningslinjeindikator
Specifikationer
Höjd (metrisk) 11.6 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 18,3 cm
Längd (engelska) 7,25 tum.
Bredd (metrisk) 18.3 cm
Bredd (engelska) 7,25 tum.
Kapacitet (engelska) 0,227 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Design Lätt strukturerad, halkfri
Material Uretan
Typ Laboratorieispanna
Färg Smaragdgrön
Kapacitet (metrisk) 1 l
Håller 24 mikrorör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -196 °C till +100 °C