Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Produktkod. 13462449 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Färg:
Körsbärsröd
Smaragdgrön
Svart Ebenholts
True Blue
Äkta blå
Inkluderar:
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator och bas, utan lock
Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator, utan lock
Längd (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13462449
Brand: Bel Art™ M168079904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice solvent slurries, or liquid nitrogen
  • Able to withstand a wide temperature range of -196°C (-320°F) to 100°C (212°F)
  • High-quality, expanded urethane laboratory ice pans are lightweight, durable, non-sweating and impervious to moisture and odors
  • Lightly textured, non-slip finish and raised edge provides secure transport and a stylish look
  • Feature a convenient pour spout, drip-proof rims, a fill line indicator, and a snug-fitting, keyed lid and base for easy stacking
  • 1L pan does not include pour spout or fill line indicator
Specifikationer
Höjd (metrisk) 21.7 cm
Höjd (engelska) 8.5 in.
Längd (metrisk) 42 cm
Längd (engelska) 16.5 in.
Bredd (metrisk) 30.3 cm
Bredd (engelska) 12 in.
Kapacitet (engelska) 2.04 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator, utan lock
Design Lightly textured, Non-slip
Material Urethane
Typ Laboratory Ice Pan
Färg Smaragdgrön
Kapacitet (metrisk) 9 l
Håller 24 Microtubes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Temperaturkontroll No
Temperaturområde -196°C to +100°C