Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Produktkod. 30193490 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Färg:
Körsbärsröd
Smaragdgrön
Svart Ebenholts
True Blue
Äkta blå
Inkluderar:
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator och bas, utan lock
Hällpip, droppsäkra kanter, påfyllningsindikator, utan lock
Längd (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30193490
Brand: Bel Art™ M168074103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Kompatibel inte bara med våt is, utan också med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
  • Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
  • Högkvalitativa, expanderade uretan-ispannor är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
  • Lätt strukturerad, halkfri finish och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
  • Har en bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator och ett tättslutande lock och bas för enkel stapling
  • 1L panna inkluderar inte hällpip eller fyllningslinjeindikator
Specifikationer
Höjd (metrisk) 20 cm
Höjd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 30,4 cm
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Kapacitet (engelska) 1,05 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Design Lätt strukturerad, halkfri
Material Uretan
Typ Laboratorieispanna
Färg Körsbärsröd
Kapacitet (metrisk) 4 l
Håller 24 mikrorör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -196 °C till +100 °C