Läs mer
Magnesiumklorid, 6-hydrat, kristall, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15578004 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15578004
Brand: Avantor J.T.Baker 244805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride
Namnnotering 6-Hydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel Cl2H12MgO6
Formel vikt 203.3
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.57kg