Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7071800 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
6kg
Paket med 6
Produktkod. 15671260
Brand: Honeywell-Fluka 131521KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer av BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511,≤ 0,0001 % Al, 99-101 %,
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride Hexahydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel MgCl2 · 6H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 203.3g/mol
Procent renhet 99 to 101%
Kvalitet puriss.