Läs mer
Magnesiumoxid, testad enligt Ph.Eur, Honeywell™
BIOPHARMA
Produktkod. 15686070 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 15686070
Brand: Honeywell-Fluka 63096500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad enligt Ph.Eur., ljus
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium oxide
CAS 1309-48-4
Kvantitet 500 g
Molekylformel MgO
Linjär formel MgO
MDL-nummer MFCD00011109
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
InChI-nyckel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Mg]
IUPAC-namn oxomagnesium
Molekylvikt (g/mol) 40.30
PubChem CID 14792
Formel vikt 40.3g/mol