Läs mer
Magnesium standardlösning, för AAS, 1 mg/ml Mg i 0,5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10700901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10700901
Brand: Thermo Scientific Acros 196105000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Mg in 0.5N HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Densitet 1.74
Fysisk form Vätska
Molekylformel Mg
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Mg (2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
MDL-nummer MFCD00085308
Färg Färglös
Fieser 16,198; 16,205; 16,356; 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Löslighet Soluble in water
InChI-nyckel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Mg]
IUPAC-namn magnesium
Molekylvikt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:25107
Formel vikt 24.31
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.