Läs mer
Brady™ Magnetisk plast ADR Transportskyltar
Visad text:
1
1,5 1
1,6 1
1.4 1
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ADR 1-297 *297-B0859 |
| Material | Magnetisk plast |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 297 mm |
| Bredd (metrisk) | 297.00 mm |
| Form | Diamant |
| Visad text | 1 |
| Färg | Svart på orange |