Läs mer
Fisherbrand™ Magnetisk omrörarstav
Produktkod. 17830752 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
8 mm
Produktkod. 17830752
Brand: Fisherbrand™ 120894
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ALNICO magnetiska omrörare tål temperaturer upp till 250 C, °vilket gör dem lämpliga för användning med både ouppvärmda och uppvärmda omrörare. Slät form för bättre koppling vid användning av konkav bottenglas.
  • Magnetisk stång är tillverkad av ALNICO, en av de starkaste permanentmagneterna som finns
  • Den sintrade tillverkningsprocessen minskar risken för frikoppling (spin-outs), inkapsling i PTFE skyddar både magnet och vad den rör om
  • Kemiskt inert och lätt att rengöra
  • Tål temperaturer upp till 225 C, °vilket gör dem lämpliga för användning med både ouppvärmda och uppvärmda omrörare
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
För användning med (applikation) Omrörningslösningar
För användning med (utrustning) Omrörare
Temperaturområde (metriskt) Upp till 250 °C
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 5 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material Alnico magnet, PTFE
Kvantitet 10/Cs
Form Jämna
Typ Omrörningsbar