Läs mer
IKA™ Magnetisk omrörare
Handla allt IKA Produkter
Modell:
RO 15
ROS-10
ROS-5
Omrörningspositioner:
5
10
15
Toppplattans yta (metrisk):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Digital magnetisk omrörare utan uppvärmning, utformad för synkron omrörning. Magnetisk spoleteknik ger ljudlös och konsekvent omrörning i alla lägen. Hastigheten förblir konstant, även när belastningen ändras. Sluten och kompakt design möjliggör enkel rengöring och skyddar utrustningen mot inträngande vätskor. Dessutom ingår en avtagbar transparent halkskyddsmatta.
- Justerbar backdrift
- Magnetspolar utan slitdelar
- Visning av felkod
- Enkel hantering med pekknappsats
- Lämplig för kontinuerlig drift
- Hastighetsområde: 0 till 1200 r/min
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 1200 r/min |
| Omrörningspositioner | 5 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Visa | LED |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 13 w |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Toppplattans yta (metrisk) | 120 x 470 mm |
| Bredd (engelska) | 4,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |