Läs mer
Thermo Scientific™ Magnetic Stirrer RT touch series; 220mm top
Stay in control with our low profile digital display stirrers, ideal for routine stirring applications where visible stir speed is required.
Brand:  Thermo Scientific™ 88880016
2542.40 SEK valid until 2025-12-24
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28321" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 15278834
  • 4805.00 SEK / Varje
LAST CHANCE - Save Up to 50% on Thermo Scientific™ Equipment, Instrument and Services
Använd kampanjkoden 28321
Visa alla kampanjer
Bara null kvar
I lager
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stay in control with Thermo Scientific™ RT Touch Series Magnetic Stirrers, low profile digital display stirrers ideal for routine applications where visible stir speed is required.
Strong magnetic coupling ensures consistent stirring during experimental procedures. Gradual start-up stirring prevents splashing.
  • Digital control
  • Designed for stir rod support
  • Low profile, lightweight design with small footprint
  • Available in two sizes
  • Speed Control: 30 to 2000rpm
Includes:
Two nonslip silicone plate covers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
30 to 2000 rpm
5 L
100/240 V
2.82 in.
14.17 in.
8.69 in.
10.24 in.
100 to 240V 50/60Hz
Cord set w/various plugs
Stirrer
Polypropylene
Digital
14.17 x 10.24 x 2.82 in. (360 x 260 x 72 mm)
72 mm
360 mm
220 mm
260 mm
50/60 Hz
CE
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato