Läs mer
3M™ Förstoringslins
Produktkod. 15869634 Handla allt 3M Produkter
Kraftintensitet:
2.0X
2.5X
Produktkod. 15869634
Brand: 3M™ 7000028023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Förstoringslins används för att förstora objekt och kan användas med alla Speedglas svetshjälmar.
  • På 3M™ Speedglas™ Svetshjälm Series 9100 det finns en förstoringslinshållare inbyggd i svetsfiltret, vilket gör linsinstallationen enklare och säkrare
  • För det nya 3M™ Speedglas™ Svetshjälm Series 100 det finns en förstoringslinshållare inbyggd i svetsfiltret, vilket gör linsinstallationen enklare och säkrare. För de äldre filtren i 100-serien behöver du en hållare för förstoringsglaset
  • För den 3M™ Speedglas™ Svetshjälm SL du behöver lägga till hållaren för förstoringsglaset som en separat reservdel (171031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Speedglas
Kraftintensitet 2.0X
Produkttyp Förstoringslins