Läs mer
eBioscience™ MagniSort™ Mus CD8 Naiv T cell Enrichment Kit
Kvantitet:
200 tester
Förpackningsstorlek:
200 tester
Beskrivning
Innehåller
- MagniSort Mus CD8 Naiv T-cellberikande antikroppscocktail: 200 tester, 20 L/μtest
- MagniSort Negativa urvalspärlor B
Oönskade celler binds av antikroppar och sedan magnetiska pärlor som, när de placeras i ett magnetfält, lämnar CD8-naiva T-celler orörda och fria i lösning.
De MagniSort™ Mus CD8 Naiv T cell Enrichment Antibody Cocktail innehåller följande antikroppar:
Anti-mus CD4 Biotin
Anti-mus CD11b
Biotin Anti-mus CD19
Biotin Anti-mus CD24
Biotin Anti-mus CD44
Biotin Anti-mus CD45R (B220) Biotin
Anti-mus CD49b (Integrin alfa 2)
Biotin Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1)
Biotinγδ TCR Biotin Anti-
Mouse TER-119 Biotin
De MagniSort™ Mus CD8 Naiv T cell Enrichment Antibody Cocktail innehåller följande antikroppar:
Anti-mus CD4 Biotin
Anti-mus CD11b
Biotin Anti-mus CD19
Biotin Anti-mus CD24
Biotin Anti-mus CD44
Biotin Anti-mus CD45R (B220) Biotin
Anti-mus CD49b (Integrin alfa 2)
Biotin Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1)
Biotinγδ TCR Biotin Anti-
Mouse TER-119 Biotin
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | Magnetisk cellseparation |
| Formatera | Vattenhaltig buffert, 0,09 % natriumazid, kan innehålla bärarprotein/stabilisator |
| Kvantitet | 200 tester |