Läs mer
Novex™ MAGPIX™ Drive Fluid (4 pack)
Produktkod. 12393613
För användning med (utrustning):
Luminex™ Instrument, MAGPIX™ System
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12393613
Brand: Novex™ MPXDF4PK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MAGPIX™ Drive Fluid (4 pack)
MAGPIX™ Drive Fluid is the delivery medium for transporting the sample being analyzed on the Luminex™ MAGPIX™ system to the optic components. Each unit in the 4-pack of drive fluid contains 750 ml.
Please refer to a Luminex™ instrument user manual for proper installation and use of MAGPIX™ Drive Fluid with the MAGPIX™ System.
For research use only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Drive Fluid
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument, MAGPIX™ System
Produktlinje MAGPIX
Kvantitet 4 x 750 mL