Läs mer
IBA Lifesciences pCSG-IBA däggdjursuttrycksvektor utan utsöndring
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15613858 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAWtl
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15613858
Brand: IBA Lifesciences 55003001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för episomalt uttryck på hög nivå i däggdjursvärdar under G418-selektion. IBA Lifesciences GmbH Mammalian Expression Vector with No Secretion är en stor expressionsvektor med universella egenskaper för transient expression såväl som för generering av stabila cellinjer (NeoR).
pCSG-IBA däggdjursexpressionsvektorer
  • Designad för episomalt uttryck på hög nivå i däggdjursvärdar under G418-selektion som innehåller följande element:
    • Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbart-tidig promotor för högnivåuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
    • Episomal replikation genom Epstein Barr-virusreplikationsursprung (oriP) och nukleärt antigen som kodas av EBNA-1 i humana, primat- och hundceller och genom SV40-replikationsursprung i celler som är latent infekterade med SV40 eller som uttrycker SV40 stora T-antigenet (t.ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Stabila cellinjer kan selekteras av neomycinresistensgenen (NeoR).
  • Dessutom möjliggör den omedelbara-tidiga promotorn för humant cytomegalovirus (CMV) ett uttryck på hög nivå i ett brett spektrum av däggdjursceller.
Observera att kloning in i pCSG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse in i pCSG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad entry-vektor möjlig.
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markör Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttyp Vektor
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Art Mammalia
Protein Tag Strep-tag II
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Fram
Kvantitet 5μ g
Vektor pCSG-IBA3
För användning med (applikation) Episomalt uttryck (oriP, EBNA-1)