Läs mer
IBA Lifesciences pCSG-IBA däggdjursuttrycksvektor utan utsöndring
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15643868 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAWtl
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15643868
Brand: IBA Lifesciences 55103001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för episomalt uttryck på hög nivå i däggdjursvärdar under G418-selektion. IBA Lifesciences GmbH Mammalian Expression Vector with No Secretion är en stor expressionsvektor med universella egenskaper för transient expression såväl som för generering av stabila cellinjer (NeoR).
pCSG-IBA däggdjursexpressionsvektorer
  • Designad för episomalt uttryck på hög nivå i däggdjursvärdar under G418-selektion som innehåller följande element:
    • Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbart-tidig promotor för högnivåuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
    • Episomal replikation genom Epstein Barr-virusreplikationsursprung (oriP) och nukleärt antigen som kodas av EBNA-1 i humana, primat- och hundceller och genom SV40-replikationsursprung i celler som är latent infekterade med SV40 eller som uttrycker SV40 stora T-antigenet (t.ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Stabila cellinjer kan selekteras av neomycinresistensgenen (NeoR).
  • Dessutom möjliggör den omedelbara-tidiga promotorn för humant cytomegalovirus (CMV) ett uttryck på hög nivå i ett brett spektrum av däggdjursceller.
Observera att kloning in i pCSG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse in i pCSG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad entry-vektor möjlig.
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markör Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttyp Vektor
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Stabilitet 12 månader efter leverans
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Art Däggdjur
Frakt skick Rumstemperatur
Protein Tag Twin-Strep-tag
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Fram
Kvantitet 5μ g
Vektor pCSG-IBA103
För användning med (applikation) Episomalt uttryck (oriP, EBNA-1)