Läs mer
Mangan(II)nitrat, 50% vikt/vikt vatten. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407634
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
Produktkod. 11337668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033340.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10377-66-9 | MnN2O6 | 178.946 g/mol
Mangan(II)nitrat används som en prekursor för att framställa oxiderna av mangan. Det är involverat i beredningen av elektroniska komponenter. Vidare används den för fosforbehandling av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-66-9
Molekylformel MnN2O6
Molekylvikt (g/mol) 178.946
MDL-nummer MFCD00011112
InChI-nyckel MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
IUPAC-namn manganese(2+);dinitrate
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) nitrate
Namnnotering 50% w/w aq. Soln
Färg Pink
Fysisk form Liquid
Kvantitet 50 g
Formel vikt 178.95
Utseende Pink liquid
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.