Läs mer
Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar (Dehydrerad)
Beskrivning
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
Staphylococcus aureus är koagulaspositiva, katalaspositiva, grampositiva kocker som förekommer ensamma eller i par, tetrader, korta kedjor och druvliknande klasar. S. aureus kan producera en mängd olika syndrom med kliniska manifestationer, inklusive hud- och mjukdelsinfektioner, empyem, blodomloppsinfektioner, lunginflammation, osteomyelit, septisk artrit, endokardit, sepsis och meningit.
Särskiljer tydligt och enkelt Staphylococcus aureus och Staphylococcus epidermidis medan de flesta andra bakterier hämmas av den höga saltkoncentrationen.
- Mycket selektiv: på grund av höga koncentrationer av salt i mediet.
- Lätt att skilja: Staphylococcus aureus bildar gula kolonier med gul halo medan Staphylococcus epidermis bildar rosa kolonier med medium som blir rosa.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mannitol Saltagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 4,5L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning