missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar (Dehydrerad)

Produktkod. p-200112233
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10096012

Brand: Thermo Scientific™ CM0085B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Upptäck, isolera och räkna upp patogena stafylokocker i mjölk, mat, fisk och andra prover med detta mycket selektiva medium.

Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.

Staphylococcus aureus är koagulaspositiva, katalaspositiva, grampositiva kocker som förekommer ensamma eller i par, tetrader, korta kedjor och druvliknande klasar. S. aureus kan producera en mängd olika syndrom med kliniska manifestationer, inklusive hud- och mjukdelsinfektioner, empyem, blodomloppsinfektioner, lunginflammation, osteomyelit, septisk artrit, endokardit, sepsis och meningit.

Särskiljer tydligt och enkelt Staphylococcus aureus och Staphylococcus epidermidis medan de flesta andra bakterier hämmas av den höga saltkoncentrationen.

  • Mycket selektiv: på grund av höga koncentrationer av salt i mediet.
  • Lätt att skilja: Staphylococcus aureus bildar gula kolonier med gul halo medan Staphylococcus epidermis bildar rosa kolonier med medium som blir rosa.

Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.

Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Mannitol Saltagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 4,5L medium

Endast för laboratorieoratorieanvändning

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.