Läs mer
Socorex™ Acura Manual 810 Spädningsmikropipetter
Volym (metrisk):
1 +0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tre års garanti
- Inga förkalibrerade fasta volymer
- Ingen inställning krävs
- Oberoende kalibrering för varje volym
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt, IVD |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Manuell 810 utspädning |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Spädningspipett |
| Volym (metrisk) | 1 +0,1 ml |
| Kvantitet | 1 vardera |