Läs mer
Welch™ Manuell kulventil
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Typ:
Kulventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Tvåvägs kulventil, DN 25
- Förnicklad mässing
- Manuellt manövrerad
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Högtrycksapplikationer |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Kulventil |