Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Beskrivning
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
- Minimerar skador på flaskans kant med kromatografi eller serumflaskor
- Tar bort vanliga aluminiumtätningar och många ståltätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Manual Decrimper |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Typ | Manuell decrimper |
| För användning med (utrustning) | Aluminium- och ståltätning, National Vial, Chromacol Vial |
| Storlek | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Industriell kromatografi |
| Produktlinje | Nationell |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.