Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Beskrivning
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
Lightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials. Available for standard aluminum or flip-off seals.
- Factory set to properly crimp standard-thickness seals
- Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness
Manual Decrimpers
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
- Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
Manual Decrimping Pliers
Place decrimping head squarely on seal and squeeze.
- Minimizes damage to vial rim with chromatography or serum vials
- Removes standard aluminum seals and many steel seals
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Manual Crimper, Standard |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Typ | Manuell krymptång |
| För användning med (utrustning) | 11 mm Standard Seal, National Vial, Chromacol Vial |
| Storlek | 11 mm |
| För användning med (applikation) | Industrial Chromatography |
| Produktlinje | Chromacol |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.