Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping tång
Produktkod. 15290389
Storlek:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Typ:
Manuell Crimper
Manuell avkapslingstång
Manuell avkrympare
Manuell decrimper
Manuell krymptång
Manuell krymptång (avfällbar)
Precision Crimper
Produktkod. 15290389
Brand: Thermo Scientific™ DCB8C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder Thermo Scientific™ Manuella Crimpers, Decrimpers och Decrimping Tång, även för användning med National eller Chromacol flaskor.
Manual Crimpers
Lightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials. Available for standard aluminum or flip-off seals.
  • Factory set to properly crimp standard-thickness seals
  • Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness
Manual Decripmers
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
  • Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
Manual Decrimping Pliers
Place decrimping head squarely on seal and squeeze.
  • Minimizes damage to vial rim with chromatography or serum vials
  • Removes standard aluminum seals and many steel seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manual Decrimper
Antal per förpackning 1 Ea.
För användning med (utrustning) 8mm Standard Seal, National Vial, Chromacol Vial
Storlek 8 mm
För användning med (applikation) Industrial Chromatography
Produktlinje Chromacol
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.