Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella crimpers och decrimpers för försegling och avförsegling av crimpflaskor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
11 mm crimpflaskor
13 mm crimpflaskor
20 mm crimpflaskor
8 mm crimpflaskor
Typ:
Manuell Crimper
Manuell decrimper
Precision Crimper
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Vial Crimpers och Decrimpers för att manuellt fästa eller ta bort crimplock från flaskorna. Dessa manuella crimpers och decappers finns i storlekarna 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm och låter dig enkelt försegla eller ta bort crimplock på ett tillförlitligt sätt.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Manuell decrimper |
| För användning med (utrustning) | 13 mm crimpflaskor |
| Material | Rostfritt stål/aluminium |
| Produktlinje | SureSTART Nivå 2 |