Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor
Produktkod. 10321005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250 μl
Nålmätare:
23 G
23s G
25 g
26 G
Produkttyp:
GC Autosampler spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
GC Autosampler-spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 50 mm
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 70 mm
Kvantitet:
6/förp.
Ea.
Enhet
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10321005
Brand: Thermo Scientific™ 365H2291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför enkelt exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner med Thermo Scientific™ GC-sprutor.
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor. De robusta, fältbeprövade designerna är optimerade för septumpiercing. De är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller nickelpläterad mässing och täcker en rad volymer. Lättlästa markeringar säkerställer reproducerbarhet.
  • Sprutor finns i en mängd olika volymer
  • PTFE Luer-Lok™ sprutor
  • PTFE Luer Slip-sprutor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100 uL; 50 mm L; Manuell fixad
Nålmätare 25 g
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) GC Autosampler
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.