Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor. De robusta, fältbeprövade designerna är optimerade för septumpiercing. De är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller nickelpläterad mässing och täcker en rad volymer. Lättlästa markeringar säkerställer reproducerbarhet.
- Syringes available in a range of volumes
- PTFE Luer-Lok™ syringes
- PTFE Luer Slip syringes
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 250uL; 50mm L; Fixed |
| Nålmätare | 25 g |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler-spruta, fast nål |
| Disponibel | Reusable |
| Kvantitet | Enhet |
| Volym (metrisk) | 250 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Bevel |
| För användning med (utrustning) | GC Autosampler |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.