Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor
Produktkod. 13476806 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250 μl
Nålmätare:
23 G
23s G
25 g
26 G
Produkttyp:
GC Autosampler spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, avtagbar nål
GC Autosampler-spruta, fast nål
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 50 mm
GC Autosampler-spruta, kolv-i-nål, 70 mm
Kvantitet:
6/förp.
Ea.
Enhet
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 13476806
Brand: Thermo Scientific™ 365C0221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför enkelt exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner med Thermo Scientific™ GC-sprutor.
Uppnå exakta, exakta och reproducerbara manuella injektioner enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Manuella GC-sprutor. De robusta, fältbeprövade designerna är optimerade för septumpiercing. De är gjorda av borosilikatglas med metallflänsar av antingen rostfritt stål eller nickelpläterad mässing och täcker en rad volymer. Lättlästa markeringar säkerställer reproducerbarhet.
  • Sprutor finns i en mängd olika volymer
  • PTFE Luer-Lok™ sprutor
  • PTFE Luer Slip-sprutor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning 5.0μ L; 85 mm L; Kolv-i-nål
    Nålmätare 23s G
    Längd (metrisk) 85 mm
    Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
    Disponibel Återanvändbar
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 5μ L
    Längd (metrisk) nål 85 mm
    Nålpunktstil Kon
    För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
    Begränsad garantiperiod:
    Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
    Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
    Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.