Läs mer
Atago™ MASTER-RI modell refraktometer
Produktkod. 11426168
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11426168
Brand: Atago™ 2612
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Brytningsindex 1,435 till 1,520
Modell MASTER-RI
För användning med (applikation) Mätning av brytningsindex för vegetabilisk olja, petroleum, oljefläckar
Vikt (metrisk) 130 g