Läs mer
Atago™ MASTER-S10M modell Salinity refraktometer
Produktkod. 11456148
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11456148
Brand: Atago™ 2473
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att kontrollera koncentrationen av saltvatten, till exempel vid matlagning eller sköljning av skaldjur. Atago™ MASTER-S10M modell Salinity Refractometer använder ett nytt material som är hållbart mot salta och sura prover.
  • För användning när vattentäthet inte är en prioritet och temperaturkompensationen kommer att utföras manuellt
  • Lättläst och hålla
  • Designad för smidig provtagning
  • Enkel bortskaffande av prov från kanten
  • Förbättrat grepp för bättre hygien
  • Balanserad struktur
  • Strömlinjeformad kropp och det starka greppet med rik textur
Specifikationer
Typ Salinitetsrefraktometer
Skalområde 0 till 10 g/100 g natriumklorid
Modell MASTER-S10M
Skaltyp Natriumklorid
För användning med (applikation) Designad för att kontrollera koncentrationen av saltvatten, till exempel vid matlagning eller sköljning av skaldjur, och använder ett nytt material som är hållbart mot salta och sura prover
Vikt (metrisk) 105 g