Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Process Drive
Produktkod. p-8015420
Material:
Pulverlackerat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14883752
Brand: Masterflex™ 7742010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna med denna digitala processdrivenhet. MasterFlex™ Rostfritt stål I/P™ Digital Process Drives erbjuder tre dispenseringslägen och precisionsmotorer med lågt underhåll.
  • Dessa fullfjädrade enheter ger dig robust prestanda och exakt digital kontroll Idealisk för vätskeöverföring, dispensering och doseringstillämpningar i laboratorie-, process- och industrimiljöer
  • NEMA 4X (IP66) klassade höljen är helt förseglade, lätta att rengöra och resistenta mot vanliga rengörings- och desinfektionslösningar.
  • Precisionsenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering efter tid eller volym
  • Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet
  • Drivenheten låser i erforderligt varvtal; knappsatslås/upplåsningsfunktion skyddar inställningar
  • Grafisk LCD-skärm visar fyra driftslägen kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering, volymdispensering
  • Menystyrt gränssnitt låter dig välja ett av sju språk för programmering och drift
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 99999 ml), L eller gal; Kopiera (1 till 9 999 dispenseringscykler); eller Tid, tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min., 59 sek. per cykel)
  • Vändbar borstlös, underhållsfri motor
  • Stapla 2 pumphuvuden med valfri slangformulering för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Fjärrkontrollfunktioner via vattentät anslutning
  • Hastighetskontrollingång skalbar 0 till 20 mA, 4 till 20 mA eller 0 till 10V
Specifikationer
Elektriska krav 4,5 A vid 115 VAC; 2,5 A vid 230 VAC, 3/8 hk, 280 w
Flödeshastighet 0,6 till 26 000 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8 m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag.
Material Rostfritt stål
Total höjd (metrisk) 328 mm
Total längd (metrisk) 42.4 cm
Total bredd (metrisk) 282 mm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,1 %
Typ Drivenhet till pumpar
Wattal 280 w
Hastighet 0,1 till 650 rpm