Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precisionsmodulär pump
Produktkod. p-8015436
Inkluderar:
07591-20 Modular Driver, 6 fot. (1,8 m) Linsladd med IEC 320/CEE22 Sockel, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fot. (3 m) Slang, Easy-Load 77602-10 Pumphuvud
07591-30 Modular Driver, 6 fot. (1,8 m) Linsladd med IEC 320/CEE22 Sockel, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fot. (3 m) Slang, Easy-Load 77602-10 Pumphuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13487099
Brand: Masterflex™ 7796230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna. Masterflex™ I/P™ Precisionsmodulära pumpar ger dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten. Designad för att passa i begränsade eller obekväma utrymmen.
  • Idealisk för mätning och kritiska överföringstillämpningar
  • Dessa exakta modulära frekvensomriktare har kraftfulla motorer, hastighetsdisplay och± 0,25 % varvtalsreglering för exakt flödesreglering
  • Stänktåligt ABS-plastkontrollhus är IP33-klassat; drivhuset är av epoxibehandlat stål, IP33-klassad
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla två pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Fjärrkontrollfunktioner via DB9 honkontakt på baksidan av enheten
  • Hastighetsregleringång 4 till 20mA eller 0 till 10V
  • Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning; Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Modulär drivning låter dig placera motor och styrenhet där det passar
  • Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Vändbar motor
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP66
Flödeshastighet 8 l/min.
Motorhastighet 6 to 650 rpm
Reversibel Ja
Inkluderar 07591-30 Modular Driver, 6 fot. (1,8 m) Linsladd med IEC 320/CEE22 Sockel, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fot. (3 m) Slang, Easy-Load 77602-10 Pumphuvud
Material Aluminium (Controller), Aluminium (Drive), Stål (Drive)
Modell I/P Easy-Load
Motortyp Precision washdown modulär enhet med väggmonterad kontroller
Pumphuvud I/P Easy-Load-pumphuvud 77602-10
Hastighetskontroll ±0,25 %
Typ av rör C-Flex ULTRA I/P 73 Tubing, 10 ft. (3 m)
Total längd (engelska) 17.25 tum.
Total längd (metrisk) 361.95 mm
Total bredd (engelska) 16,9 cm
Total bredd (metrisk) 177.8 mm
Total höjd (engelska) 6,5 tum.
Total höjd (metrisk) 165.1 mm
Elektriska krav 4,4 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Amperage 4,4 A
Frekvens 50/60 Hz