Läs mer
Masterflex™ I/P™ Borstlös processenhet med fjärringång/utgång
Flödeshastighet:
0,2 till 4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Kraftfulla enheter med lågt underhåll är mångsidiga och kostnadseffektiva
- Flöde 0,2 till 26 LPM med I/P™ —slangflödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med LED-display visar procentuell hastighet med 1 % upplösning
- Hastighetskontroll via trevarvspotentiometer för snabba och enkla justeringar
- Styr enkelt start/stopp och backfunktioner via förseglad knappsats
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 9001: 2008 |
| Visa | LED |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz 250 w |
| Flödeshastighet | 0,2 till 4 ml/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| IP-betyg | IP 26 |
| Modell | 77411-00 |
| Motortyp | Reversibel |
| Total höjd (metrisk) | 22.9 cm |
| Total längd (metrisk) | 33.6 cm |
| Show More |