Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision konsoldrivenhet med variabel hastighet
Produktkod. 11759769
Flödeshastighet:
0,06 till 580 ml/min.
0,18 till 1700 ml/min.
0,36 till 3400 ml/min.
Hastighet:
1 till 100 rpm
3 till 300 rpm
6 till 600 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11759769
Brand: Masterflex™ 0752810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ dispenseringsnoggrannhet med denna digitala drivenhet. Masterflex™ IP33 Digital drivenhet med LED-pump med variabel hastighet har hastighetsdisplay och hastighetskontroll för exakt flödesreglering, idealisk för mätningstillämpningar. Stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer.
Dessa exakta analoga konsolenheter har kraftfulla motorer. Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt av hastighet kräver DB9 hankontakt 07595-45 eller kabelmontering 07595-47. Använd fjärrkontakt för styrning av start/stopp via kontaktstängning eller öppen kollektor (5 V TTL); styr start/stopp via fotkontakt 77595-35 eller handhållen fjärrkontroll 07528-80. Tresiffrig LED-display visar motorvarvtal så att du snabbt kan bekräfta hastighetsinställningen. Reversibel motor gör att du kan tömma slangen före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna.
  • Flödeshastighet 0,06 till 3400 ml/min (beroende på varvtal och slangstorlek)
  • LED-indikatorer bekräftar motorns riktning
  • Stapelbart, stänkbeständigt ABS-plasthölje; IP33 klassad
  • Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt på baksidan av drivenheten
  • Hastighetsregleringång: 4 till 20 mA eller 0 till 10 VDC
  • Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Pumphuvuden ingår INTE med motorn
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001:2000
Visa Digital LED
Elektriska krav 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w
Flödeshastighet 0,36 till 3400 ml/min.
För användning med (applikation) För mätningstillämpningar
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP 33
Inkluderar 6 fot (1,8 m) strömsladd med IEC 320/CEE22-uttag
Modell 07528-10
Motortyp Reversibel
Totalt djup (metriskt) 21.6 cm
Total höjd (metrisk) 21.6 cm
Total längd (metrisk) 25.4 cm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±0,25 %
Typ Drivenhet till pumpar
Wattal 75 w
Spänning 115/230 VAC
Hastighet 6 till 600 rpm
Visa mer Visa mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt