Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drives
Produktkod. p-7182041
Anslutningsmöjligheter:
Anslutningstyper: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
Anslutningstyper: Profibus , Bluetooth LE, USB
Produktkod. 16448665
Brand: Masterflex™ 0757550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överför, dispensera och mäta i laboratorieprocess- och tvättmiljöer.
  • Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min med L/S —slangflödeshastigheten beror på pumpens varvtal per minut och slangstorleken
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Modeller med givare med öppet tryck stoppar drivningen när pumphuvudet öppnas (vid användning med pumphuvud med givare)
  • NEMA 4X (IP66) klassat hölje för tvättapplikationer
Specifikationer
Noggrannhet ±0,1 % (0,01 rpm vid 100 rpm)
Amperage 2,2 A
Visa LCD
Elektriska krav 90 till 260 VAC
Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min.
Inkluderar 6 fot (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE 22 kontaktkoppling; vattentät sladdanslutning. Ange destinationsland vid beställning; frekvensomriktaren levereras med landsspecifik kontakt/sladd.
Sterilitet Icke-steril
Hastighet 0,1 till 600 rpm
Material för fodral Rostfritt stål
Anslutningsmöjligheter Anslutningstyper: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB