Läs mer
Masterflex™ L/S™ Precision Modular Drive
Produktkod. p-6837023
Flödeshastighet:
0,06 till 580 ml/min.
0,36 till 3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13497089
Brand: Masterflex™ 0755700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät och överför vätskor med noggrannhet och repeterbarhet med hjälp av modulära pumpdrifter. Masterflex™ L/S™ Precision Modular Drives har reversibel pumpning och ger dig flexibiliteten att separera motorn från styrenheten.
Modulära enheter låter dig placera motor och styrenhet där det —är lämpligt, perfekt för begränsade utrymmen, kåpor eller isoleringskammare. Fjärrkontrollfunktioner via en DB9 honkontakt på baksidan av enheten: Hastighetsregleringång 4 till 20 mA eller 0 till 10 V. Pumpriktning (CW/CCW) via öppen kollektor eller kontaktstängning. Start/stopp via öppen kollektor eller kontaktstängning.
  • Tresiffrig LED-display visar motorns varvtal gör att du kan bekräfta hastighetsinställningen med en blick
  • Membranknappsats för enkel kontroll av hastighet, riktning och start/stopp
  • Vändbar motor; töm slangen före eller efter pumpning; pumpa vätska i båda riktningarna
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla 2 eller 4 pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Separat hastighets- och effektkontroll; bibehåll hastighetsinställningen medan du slår på/stänger av pumpen
  • Stänktåligt ABS-plastkontrollhus är IP33-klassat; drivhuset är av epoxibehandlat stål, IP33-klassad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001: 2008
Visa LED
Elektriska krav 90 till 260 V 50/60 Hz 75 w
Flödeshastighet 0,36 till 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-betyg IP 33
Inkluderar 6 fot (1,8-m) sladd med IEC 320/CEE22 uttag
Material Stål
Modell 07557-00
Motortyp Reversibel
Total höjd (metrisk) 11.4 cm
Total längd (metrisk) 27.3 cm
Total bredd (metrisk) 11.1 cm
Hastighetskontroll 0.25%
Typ Precision Modular Drive
Wattal 75 w
Spänning 90 till 260 VAC
Hastighet 6 till 600 rpm