Läs mer
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Konsolenhet med variabel hastighet
Produktkod. p-8650041
Antal pumphuvuden:
Accepterar 1
Accepts up to 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15917965
Brand: Cole-Parmer™ 0755505
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Masterflex L/S Variable-Speed Console Drives are compact and cost effective for general fluid transfer applications
  • Flödesområde: 0,42 till 2900 ml/min
  • Enkel drift med hastighetsreglering med en enda vridning
  • Separat strömbrytare gör att du kan bibehålla hastighetsinställningen när du slår på/stänger av drivenheten; frontpanelens LED indikerar att strömmen är på
  • Vändbar motor låter dig enkelt prima/rengöra slangar och pumpa i båda riktningarna
  • Fjärrkontroll av start/stopp via DB9-kontakt på baksidan av drivenheten
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Certifikat och efterlevnad UL, CSA, CE
Färg Vitt och blått
Beskrivning Masterflex 07555-05 L/S Variabel konsoldrift, 20 till 600 rpm, 230 VAC
Elektriska krav 180 till 260 VAC 50/60 Hz 37 w
Flödeshastighet 1,2 till 2900 ml/min.
För användning med (applikation) Vätskehantering
För användning med Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, flerkanals, högpresterande och patronpumphuvuden
Hästkraft 1/20 hp
IP-betyg IP 22
Inkluderar 6 fot (1,8 m) lina sladd med IEC 320/CEE22 uttag.
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Modell L/S
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Antal pumphuvuden Accepterar 1
Total höjd (metrisk) 134 mm
Total längd (metrisk) 230 mm
Total bredd (metrisk) 183 mm
Pluggtyp Landsspecifik kontakt ingår - måste ange slutdestination vid beställning.
Kvantitet 1 vardera
Fjärrkontroll Starta eller stoppa
Reversibel Ja
Hastighetskontroll Analog
Sterilitet Icke-steril
Wattal 37 w
Spänning 180 till 260 VAC
Hastighet 20 till 600 rpm
Maximalt tryck Beror på slangens sammansättning och storlek
Material för fodral Material för fodral