Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load 3 Huvud för högpresterande slangar
Produktkod. 11810292
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11810292
Brand: Masterflex™ 7780062
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Montera detta pumphuvud utan verktyg eller hårdvara. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 Head for High Performance Tubing har automatisk inställning och byte av slanghållningshastigheter.
  • Flödesområde: 1,7 till 2900 ml/min beroende på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
  • Varje pumphuvud för högpresterande precisionspumpslangar accepterar alla fyra högpresterande precisionsslangstorlekar: L/S 15, L/S 24, L/S 35 och L/S 36
  • Twist-lock monteringsfunktion låter dig montera och stapla huvuden på några sekunder
  • Medföljande monteringsplatta anpassar sig Easy-Load 3 till L/S driver
  • Låsfliken säkrar pumphuvudet under drift i båda riktningarna
  • Polypropylen (PP) hölje med CRS eller SS-rotor
  • CRS rotorn är mer ekonomisk medan SS erbjuder större hållbarhet och kemikaliebeständighet
Specifikationer
Mått (L x B x H) 12.1 H x 8.8 W x 7.8 cm D
Flödeshastighet 1,7 till 2900 ml/min.
För användning med (applikation) För flerkanalsapplikationer
Antal kanaler Flera
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 7.8 cm
Total höjd (metrisk) 12.1 cm
Total bredd (metrisk) 8.8 cm
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Kallvalsat stål
Typ av rör Högpresterande slangar
Typ Easy-Load 3 Pumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polypropen