Läs mer
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11795138
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11795138
Brand: Masterflex™ 0640416
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för tryck-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslangar är idealiska för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer
  • Erbjuder lot-till-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Icke-ledande och värmeförseglingsbar
  • Ej åldrande, icke-oxiderande, med överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Opak svart
  • Överensstämmer med NSF , REACH, RoHS
  • Upp till 10 000 timmars slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3.1 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) För applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 0,8 till 480 ml/min.
Slang Barb 1/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak svart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Norprene Slang