Läs mer
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Beskrivning
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Fungerar i ett brett utbud av kemiska tillämpningar vilket begränsar antalet slangformuleringar du behöver ha till hands. Låg spallation bibehåller vätskans renhet. Flexibel yttermantel fungerar som ett isolerande lager för att absorbera och avleda värme från rullarna och förlänga slangens livslängd.
- Mjukgöringsfritt foder med slät hål är hydrofobt och motstår absorption/adsorption av vattenhaltiga vätskor
- Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, REACH, RoHS
- Utmärkt kemisk kompatibilitet och biokompatibilitet
- Utmärkt pumplivslängd och hållbarhet under tryck
- Utmärkt kemikaliebeständighet och lång pumplivslängd
- Möter USP Klass VI krav
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Chem-Durance Bio |
| Total längd (metrisk) | 1520 cm |
| För användning med (applikation) | laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Slangstorlek | 25 |
| Flödeshastighet | 1,7 till 1000 ml/min. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Visa mer |