Läs mer
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. p-8001556
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 11856943
Brand: Masterflex™ 0644213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för ett brett utbud av laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Precisionspumpslangar har utmärkt kemisk resistens och hållbarhet under tryck.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Fungerar i ett brett utbud av kemiska tillämpningar vilket begränsar antalet slangformuleringar du behöver ha till hands. Låg spallation bibehåller vätskans renhet. Flexibel yttermantel fungerar som ett isolerande lager för att absorbera och avleda värme från rullarna och förlänga slangens livslängd.
  • Mjukgöringsfritt foder med slät hål är hydrofobt och motstår absorption/adsorption av vattenhaltiga vätskor
  • Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, REACH, RoHS
  • Utmärkt kemisk kompatibilitet och biokompatibilitet
  • Utmärkt pumplivslängd och hållbarhet under tryck
  • Utmärkt kemikaliebeständighet och lång pumplivslängd
  • Möter USP Klass VI krav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Chem-Durance Bio
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangstorlek 13
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar