Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11856753
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11856753
Brand: Masterflex™ 0643517
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda vätskerenheten med PharmaPure™ slang. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precision Pump Tubing har ultralåg spallation, idealisk för känsliga och dyra vätskor och för filtreringstillämpningar.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
  • Opak off-white
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material PharmaPure
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Höjd (metrisk) 6.7 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak off-white
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar